PHR1479
Erythritol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000477
traceable to USP 1241903
família API
erythritol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 × 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
329-331 °C (lit.)
pf
118-120 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
chave InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)