514101
1,2,4-Butanetricarboxylic acid
Sinônimo(s):
1,2,4-Tricarboxybutane, 3-Carboxyhexanedioic acid, NSC 60127, NSC 8447
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pf
117-120 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O6/c8-5(9)2-1-4(7(12)13)3-6(10)11/h4H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
LOGBRYZYTBQBTB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FOLH1(2346)
Aplicação
- Tetracoordinate Ni(II) binding by E. coli NikA employs His416 residue in conjunction with three carboxylate ligands from butane-1,2,4-tricarboxylate (BTC)
- Potential inhibitor of glutamate carboxypeptidase II
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?