Documentos Principais
1003064
USP
4-Nitrofenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
p-Nitrofenol
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Beilstein:
1281877
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
0.6 mmHg ( 120 °C)
família API
paracetamol, acetaminophen
temperatura de autoignição
541 °F
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
279 °C (lit.)
pf
110-115 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Acetaminophen Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
336.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
169 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)