1003031
USP
Acetaminophen Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Acetamidophenol, 2′-Hydroxyacetanilide, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, NSC 3989
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetaminophen, paracetamol
fabricante/nome comercial
USP
pf
205-210 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3