PHR1642
Acetaminophen Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide, N-(4-Hydroxyphenyl)Propanamide, N-Propionyl-p-aminophenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1003027
família API
paracetamol, acetaminophen
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12)
chave InChI
SSMYTAQHMUHRSK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used antipyretic and analgesic drug acetaminophen, also known as paracetamol.
Aplicação
Nota de análise
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?