1003009
USP
Acetaminofeno
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4′-Hidroxiacetanilida, 4-Acetamidofenol, N-(4-Hidroxifenil)acetamida, N-Acetil-4-aminofenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetaminophen, paracetamol
fabricante/nome comercial
USP
pf
168-172 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Acetaminophen Tablets
- Acetaminophen Capsules
- Acetaminophen Suppositories
- Acetaminophen Oral Suspension
- Acetaminophen Oral Solution
- Acetaminophen and Caffeine Tablets
- Acetaminophen Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolos
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen