W248800
Fumaric acid
FCC, FG
Sinônimo(s):
Boletic acid, Lichenic acid, Trans-1,2-ethylenedicarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.350
FDA 21 CFR 175.105
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
Formulário
powder or crystals
temperatura de autoignição
1364 °F
Lim. expl.
40 %
pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W248800-10KG | |
W248800-1KG-K | 4061834323037 |
W248800-25KG | |
W248800-SAMPLE | |
W248800-10KG-K | |
W248800-1KG | |
W248800-25KG-K | 4061835518555 |
W248800-SAMPLE-K | 4061834355281 |