128252
Ethylene sulfide
98%
Sinônimo(s):
Dimethylene sulfide, Thiirane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
4.15 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
0.5-1.4% n-butyl mercaptan as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
55-56 °C (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CS1
InChI
1S/C2H4S/c1-2-3-1/h1-2H2
chave InChI
VOVUARRWDCVURC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Ethylene sulfide is generally used in the preparation of organosulfur compounds, especially for mercaptoethylation of primary and secondary amines to obtain aminothiols.
- It is used in the synthesis of dendritic thioether ligands to stabilize gold nanoparticles (Au NPs).
- Chitosan can be chemically modified by treating ethylene sulfide to obtain a biopolymer for the removal of divalent cations from aqueous solutions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?