108189
Tris(hydroxymethyl)nitromethane
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 220g/100ml at 20 °C
alcohols: freely soluble
benzene: very slightly soluble
hydrocarbons: very slightly soluble
grupo funcional
amine
hydroxyl
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2
chave InChI
OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?