Key Documents
W359020
Sigma-Aldrich
δ-Tetradecalactone
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número FEMA:
3590
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.016
NACRES:
NA.21
fonte biológica
(Coconut oil)
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
coconut
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3