Documentos Principais
W208515
Sigma-Aldrich
Isoamyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
3-methylbutyl 3-methylbutanoate, Isopentyl isovalerate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número FEMA:
2085
Número CE:
Conselho da Europa nº:
458
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.463
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
Impurezas
<30% 2-methylbutyl isovalerate
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
192-193 °C (lit.)
densidade
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Evaluation of PTR-ToF-MS as a tool to track the behavior of hop-derived compounds during the fermentation of beer.: This study discusses the use of isoamyl isovalerate in tracking fermentation processes, impacting flavor development in beer production (Richter et al., 2018).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 1.0 ppm
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 28-28 (1999)