Documentos Principais
W208507
Sigma-Aldrich
Isoamyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Isopentyl 3-methylbutyrate, Isopentyl isovalerate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número FEMA:
2085
Número CE:
Conselho da Europa nº:
458
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.463
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
apple; green; fruity; sweet
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
Impurezas
<30% 2-methylbutyl isovalerate
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
192-193 °C (lit.)
densidade
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Isoamyl isovalerate is an apple flavor volatile compound mainly found in apple and banana. It is used as a flavoring agent in chewing gums, candies and baked goods.
Aplicação
  • Evaluation of PTR-ToF-MS as a tool to track the behavior of hop-derived compounds during the fermentation of beer.: This study discusses the use of isoamyl isovalerate in tracking fermentation processes, impacting flavor development in beer production (Richter et al., 2018).
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 278-278 (1971)
Enzymic synthesis of isoamyl isovalerate using immobilized lipase from Rhizomucor miehei: a multivariate analysis
Chowdary GV, et al.
Process. Biochem., 36(4), 331-339 (2000)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 278-278 (1971)