Key Documents
W350613
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH(CH3)C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número FEMA:
3506
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10772
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.531
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
191-195 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; herbaceous; fruity; cheesy; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Natural occurrence: Peppermint, Scotch spearmint, sherry and whiskey.
Natural occurrence: Peppermint, Scotch, spearmint, sherry and whiskey
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)