W350605
2-Methylbutyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
191-195 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; herbaceous; cheesy; fruity; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W350605-1KG | |
W350605-1KG-K | 4061837546280 |
W350605-4KG | |
W350605-SAMPLE | |
W350605-4KG-K | 4061837546297 |
W350605-9KG | |
W350605-9KG-K | 4061837546303 |
W350605-SAMPLE-K | 4061837536519 |