Documentos Principais
W335908
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Sinônimo(s):
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número FEMA:
3359
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10773
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.516
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
pb
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; green; waxy; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
67 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)