74026
(±)-5-Decanolida
analytical standard
Sinônimo(s):
δγ-Decanolactona, δ-Lactona de ácido 5-hidroxidecanoico, (±)-δ-Pentil-δ-valerolactona, (±)-6-Pentiltetra-hidro-2H-piran-2-ona
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.456-1.462
n20/D 1.458 (lit.)
pb
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In yogurt using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- In sweet whey powder using gas chromatography/olfactometry (GC-O) and gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)