Documentos Principais
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvyl acetate
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Número FEMA:
2250
Beilstein:
2330666
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2063
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.215
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
atividade óptica
[α]20/D -50°, neat
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; minty; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
chave InChI
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)