Documentos Principais
W219002
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(1-butoxy-1-oxopropan-2-yl) butanoate, Butyl O-butyryllactate, Butyl butyrolactate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Número FEMA:
2190
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2107
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.491
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
p.e.
90 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
butter; cheese; creamy; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, butyl butyryllactate, CAS Registry Number 7492-70-8.: This study conducted a comprehensive safety assessment of butyl butyryllactate, focusing on its use as a fragrance ingredient. The research evaluated its toxicological profile and potential health impacts, concluding it to be safe for use under specified conditions (Api et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 5 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Heptanone ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W254401
2-Heptanone
Acetoin natural, ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W200832
Acetoin
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 38-38 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W219002-10KG-K4061837544002
W219002-25KG-K4061837544026
W219002-5KG-K4061837544033
W219002-10KG
W219002-1KG
W219002-1KG-K4061837508745
W219002-25KG
W219002-5KG
W219002-SAMPLE
W219002-SAMPLE-K4061837508752