W228605
trans-Cinnamaldehyde
FCC, FG
Sinônimo(s):
(E)-Cinnamaldehyde, Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
4.6 (vs air)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.622 (lit.)
p.e.
250-252 °C (lit.)
pf
−9-−4 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; spicy; sweet; warm
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
chave InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W228605-10KG | |
W228605-10KG-K | 4061837509124 |
W228605-1KG | |
W228605-1KG-K | 4061837834820 |
W228605-25KG | |
W228605-25KG-K | 4061837834837 |
W228605-SAMPLE | |
W228605-SAMPLE-K | 4061837509131 |