Documentos Principais
W316700
Sigma-Aldrich
δ-Hexalactone
≥98%, FG
Sinônimo(s):
δ-Caprolactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número FEMA:
3167
Número CE:
Conselho da Europa nº:
641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.01
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
descrição
GMO - Free
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
107 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W316700-1KG4061826684023
W316700-100G4061837527890
W316700-5KG4061833654422
W316700-SAMPLE4061833343746