699616
Chloro[tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite]gold
Sinônimo(s):
[Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite]gold chloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
200-202 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P.Au.ClH/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18;;/h19-27H,1-18H3;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
GCWCLHMEYZKZRO-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Intermolecular addition of carbon nucleophiles to 1,5 and 1,6 enynes
- [4C+2C] cycloadditions
- Cis-selective single-cleavagte skeletal cycloisomerization
- Diastereoselective Au-catalyzed intermolecular cyclopropanation
- Elucidating the mechanism of "endocyclic" skeletal rearrangement of 1,6-enynes
- Addition reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.