Documentos Principais
90218
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionate tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-hydroxypropanoate
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2COOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Beilstein:
1854888
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.424
densidade
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
tert-Butyl 3-hydroxypropionate is a key starting material for the synthesis of wortmannilactone C. It can also be used to prepare three-dimensional metal-fullerene frameworks (MFFs).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic Approach to Wortmannilactone C.
Brandt D, et al.
Organic Letters, 17(4), 816-819 (2015)
Three?Dimensional Metal?Fullerene Frameworks.
Kraft A, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(17), 5982-5987 (2016)