543136
Propargyl acrylate
98%
Sinônimo(s):
Acrylic acid propargyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
contém
200 ppm BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
142-143 °C (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acrylate
ester
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C6H6O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h1,4H,2,5H2
chave InChI
WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- linear poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM)
- 1-[3-(2-methyl-2-dodecylsulfanylthiocarbonylsulfanylpropionyloxy)propyl]-1H-[1,2,3]triazol-4-ylmethyl acrylate, an acryloyl trithiocarbonate chain transfer agent
- propranolol-imprinted core–shell nanoparticles (mipCS)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?