411736
1,6-Hexanediol dimethacrylate
contains 75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
1,6-Hexamethylene dimethacrylate, 1,6-Hexanediyl dimethacrylate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
≥90%
forma
liquid
contém
75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
>315 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
chave InChI
SAPGBCWOQLHKKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?