409006
Di(ethylene glycol) dimethacrylate
95%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
2,2′-Oxybisethanol dimethacrylate, 2,2′-Oxydiethyl dimethacrylate, Diethylene glycol, dimethacrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Di(ethylene glycol) dimethacrylate, 95%
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
contém
300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
134 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-final
methacrylate
α-final
methacrylate
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O5/c1-9(2)11(13)16-7-5-15-6-8-17-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
chave InChI
XFCMNSHQOZQILR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Urethane dimethacrylate-based photopolymerizable resins for stereolithography 3D printing: A physicochemical characterisation and biocompatibility evaluation.: This study explores the use of urethane dimethacrylate-based resins in stereolithography 3D printing. It includes an in-depth physicochemical characterization and assesses the biocompatibility of the materials, highlighting their potential for medical and dental applications (Pitzanti G et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?