Key Documents
408999
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol dimethacrylate
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Sinônimo(s):
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
contém
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
290 °C (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
chave InChI
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)