Documentos Principais
M11006
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
m-Anisyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
2042063
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.540 (lit.)
p.e.
250 °C/723 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
chave InChI
IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Elyse A Baroncini et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 1041-1051 (2018-03-06)
Growing environmental and economic concerns as well as the uncertainty that accompanies finite petrochemical resources contributes to the increase in research and development of bio-based, renewable polymers. Concurrently, industrial and consumer demand for smaller, safer, and more flexible technologies motivates