653152
4-Mercaptophenylacetic acid
97%
Sinônimo(s):
(4-Carboxymethyl)thiophenol, (4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 2-(4-Mercaptophenyl)acetic acid, 2-(4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 4-Mercaptobenzeneacetic acid, p-Mercaptophenylacetic acid
Ensaio
97%
forma
solid
pf
105-109 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
chave InChI
ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It can be used:
- On-resin preparation of peptide-α thiophenylesters which are used in a chemical ligation process for the chemical synthesis of peptides.
- In one pot deprotection of (acetamido-methyl)cysteine following native chemical ligation and/or desulfurization method for the preparation of peptides.
- Palladium facilitated deprotection of N-terminal cysteine through native chemical ligation method for the preparation of synthetically challenging proteins.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?