662534
4-Mercaptobenzoic acid
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
4-Carboxybenzenethiol, 4-Carboxythiophenol, 4-Mercaptobenzoic acid, p-Carboxybenzenethiol, p-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
215-224 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
chave InChI
LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- SERS substrate for food adulteration detection: 4-Mercaptobenzoic acid was employed in the layer-by-layer biopolymer assembly for the in situ fabrication of AuNP plasmonic paper, serving as a SERS substrate useful in detecting food adulteration (Viriyakitpattana et al., 2024).
- Development of magneto-plasmonic nanoparticles: Research highlighted the use of 4-Mercaptobenzoic acid in the multiwavelength SERS of magneto-plasmonic nanoparticles, obtained through combined laser ablation and solvothermal methods, showing versatility in nanoparticle synthesis (Talaikis et al., 2023).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?