Documentos Principais
8.41613
Sigma-Aldrich
Thiosalicylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
154.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-704-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
pf
165-166 °C (sublimed)
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
chave InChI
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3