Key Documents
603856
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC7H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
152.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
201 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(C[13C](O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)/i8+1
chave InChI
CSEWAUGPAQPMDC-VJJZLTLGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.