100528
4′-Aminoacetanilide
99%
Sinônimo(s):
N-(4-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-p-phenylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Beilstein:
742888
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
164-167 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
195 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Jennifer Hennen et al.
ALTEX, 34(2), 279-288 (2016-10-22)
In vitro approaches to address key steps of chemical-induced skin sensitization have been developed, but there is uncertainty how keratinocytes, which play a crucial role not only regarding xenobiotic metabolism but also skin inflammation, impact on a chemical's potential and
Chad D Iverson et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 186-193 (2015-10-28)
Porous graphitic carbon (PGC) is an increasingly popular and attractive phase for HPLC on account of its chemical and thermal stability, and its unique separation mechanism. However, native PGC is strongly hydrophobic and in some instances excessively retentive. As part