Documentos Principais
653187
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
217.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
66-70 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
chave InChI
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)