Documentos Principais
346861
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
Beilstein:
3537455
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −144°, c = 1 in H2O
pf
41-43 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
chave InChI
AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone can be used as a starting material in the preparation of:
  • Partially saturated heterocycles via a diastereoselective ring chain formation.
  • A natural product named (+)-muscarine.
  • 3′-Ethynylthymidine as a possible antiviral agent.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Bohrisch, J. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 2749-2749 (1993)
Synthesis of (+)-muscarine from (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2 (5H)-furanone
Kang KH, et al.
Tetrahedron Letters, 41(42), 8137-8140 (2000)