393509
3-Methyl-2(5H)-furanone
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
α-Methyl-γ-crotonolactone, 2-Methyl-2-butenolide, 2-Methylbut-2-en-4-olide, 3-Methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 3-Methyl-5H-furan-2-one, 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid γ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
p.e.
97-99 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3
chave InChI
VGHBEMPMIVEGJP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?