Documentos Principais
277487
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydro-3-furanone
98%
Sinônimo(s):
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1341334
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
139 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Methyltetrahydro-3-furanone has been employed as an quorum sensing inhibitor-molecule to investigate its effect on growth and biofilm formation in Hafnia alvei.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eliseth Souza Viana et al.
Biological research, 42(4), 427-436 (2010-02-09)
The objective of this study was to detect the presence of acyl homoserine lactones (AHLs), signal molecules of the quorum sensing system in biofilm formed by Hafnia alvei strains. It also evaluated the effect of synthetic quorum sensing inhibitors in