Documentos Principais
C32607
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclohexanone
98%
Sinônimo(s):
α-Chlorocyclohexanone, (±)-2-Chloro-1-cyclohexanone, (±)-2-Chlorocyclohexanone, 2-Chlorocyclohexan-1-one, 2-Chlorocyclohexanone
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H9(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
132.59
Beilstein:
774100
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
82-83 °C/10 mmHg (lit.)
pf
23 °C (lit.)
densidade
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
chave InChI
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
B Gold et al.
Chemico-biological interactions, 45(3), 305-314 (1983-08-01)
The pseudo-first-order hydrolysis rate constants in pH 7.4 buffer-acetone solution are reported for 1-chlorocyclohexene oxide and 2-chlorocyclohexanone at 0, 25 and 37 degrees C. The rate constants, in conjunction with product studies, demonstrate that the hydrolysis of 1-chlorocyclohexane oxide quantitatively