Documentos Principais
C32801
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclopentanone
contains 0.2% calcium carbonate as stabilizer, 98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC5H7(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
118.56
Beilstein:
1098899
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
0.2% calcium carbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
chave InChI
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)