Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
34-35 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Oc1ccco1
InChI
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
ILBCDLOQMRDXLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?