Documentos Principais
731560
Sigma-Aldrich
3-Iodooxetane
95%
Sinônimo(s):
1,3-Epoxy-2-iodopropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5IO
Número CAS:
Peso molecular:
183.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
disponibilidade
not available in EU
índice de refração
n20/D 1.563
densidade
2.090 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
chave InChI
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
65.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)