Key Documents
ALD00612
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide
≥95%
Sinônimo(s):
Yu MPAAM ligand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
220.31
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide is an MPAAM ligand developed in the Yu Group for the Pd-catalyzed enantioselective C(sp3)-H arylation of fre cyclopropanecarboxylic and aminoisobutyric acids.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Peng-Xiang Shen et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(21), 6545-6549 (2018-05-10)
A monoprotected aminoethyl amine chiral ligand based on an ethylenediamine backbone was developed to achieve Pd-catalyzed enantioselective C(sp3)-H arylation of cyclopropanecarboxylic and 2-aminoisobutyric acids without using exogenous directing groups. This new chiral catalyst affords new disconnection for preparing diverse chiral