ALD00506
Yu Borylation Ligand
≥95%
Sinônimo(s):
2,4-dimethoxyquinoline, Montanine
About This Item
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC(OC)=NC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C11H11NO2/c1-13-10-7-11(14-2)12-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,1-2H3
chave InChI
XSZBLRGKCBUWRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)