Documentos Principais
ALD00614
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NOS
Número CAS:
Peso molecular:
195.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
pf
84-85 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCNC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NOS/c1-9(12)11-7-8-13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
RSOVUTMFSIKQHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide is a C-H activation ligand developed by the Yu Group for the Pd-catalyzed olefination/lactonization of C(sp3)-H bonds of free carboxylic acids.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhe Zhuang et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(32), 10363-10367 (2018-07-22)
An acetyl-protected aminoethyl phenyl thioether has been developed to promote C(sp3)-H activation. Significant ligand enhancement is demonstrated by the realization of the first Pd(II)-catalyzed olefination of C(sp3)-H bonds of free carboxylic acids without using an auxiliary. Subsequent lactonization of the