Key Documents
617229
Sigma-Aldrich
Dimethyl [2-oxo-2-(cyclohexyl-d11)ethyl]phosphonate
98 atom % D
Sinônimo(s):
Dimethyl (2-cyclohexyl-d11-2-oxoethyl)phosphonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D11H8O4P
Número CAS:
Peso molecular:
245.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)CP(=O)(OC)OC)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H19O4P/c1-13-15(12,14-2)8-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,3-8H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D
chave InChI
FTZNMXSYERMMBC-QFAYMVOLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)