32523
Flurprimidol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
α-(1-Methylethyl)-α-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-5-pyrimidinemethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)(c1ccc(OC(F)(F)F)cc1)c2cncnc2
InChI
1S/C15H15F3N2O2/c1-10(2)14(21,12-7-19-9-20-8-12)11-3-5-13(6-4-11)22-15(16,17)18/h3-10,21H,1-2H3
chave InChI
VEVZCONIUDBCDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Vegetables and fruit samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction, followed by liquid chromatography (LC) coupled to full scan high resolution (Orbitrap) mass spectrometry (full scan HRMS).
- Tea samples by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography–tandem mass spectrometry (GC–MS/MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?