Z0750
cis-Zeatin
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(4-Hydroxy-3-methyl-cis-2-butenylamino)purine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(CO)=C\CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2-
chave InChI
UZKQTCBAMSWPJD-UQCOIBPSSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3