Documentos Principais
C112852
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentene-1-acetic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Cyclopenten-1-ylacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
C5H7CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
2042172
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
pf
19 °C (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
chave InChI
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)