Documentos Principais
729442
Sigma-Aldrich
Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451
densidade
1.031 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
chave InChI
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)