Key Documents
251119
Sigma-Aldrich
Dicarbonylcyclopentadienyliodoiron(II)
97%
Sinônimo(s):
Dicarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)iodoiron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5FeIO2
Número CAS:
Peso molecular:
303.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
119 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]I.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Fe.HI/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;;/h1-5H;;;;1H/q;;;+1;/p-1
chave InChI
PNLPBVANFPNCSW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)