668281
1-Hydroxytetraphenyl-cyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-hydrotetracarbonyldiruthenium(II)
98%
Sinônimo(s):
2,4-Cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl-, ruthenium complex, Shvo’s Catalyst, Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-H)-1-hydroxylato-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-H)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]diruthenium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
223-227 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru][RuH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5.O=C6C(c7ccccc7)=C(c8ccccc8)C(c9ccccc9)=C6c%10ccccc%10
InChI
1S/C29H21O.C29H20O.4CO.2Ru.H/c2*30-29-27(23-17-9-3-10-18-23)25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22)28(29)24-19-11-4-12-20-24;4*1-2;;;/h1-20,30H;1-20H;;;;;;;
chave InChI
PISMVXYUJBWZFB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
SHVO’S CATALYST: EFFICIENT EPIMERIZATION CATALYST FOR ENZYME MEDIATED DYNAMIC KINETIC RESOLUTION (DKR).